4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 168 EUR
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056592
CAS-Nummer: 2764-95-6