N-Glycyl-L-leucin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G
OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA
430
EUR
APOSOR963728-100G
APOSOR963728-25G
N-Glycyl-L-leucin 98%
Glycyl-L-leucine
Formel:
C₈H₁₆N₂O₃ Molekulargewicht: 188.23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008127 CAS-Nummer: 869-19-2 |