2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963589-1G OR963589-250MG OR963589-5G
APOSOR963589-1GEA 163 EUR
APOSOR963589-1G APOSOR963589-250MG APOSOR963589-5G
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044885
CAS-Nummer: 918538-05-3