N-(2-Aminoethyl)glycin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
OR963284-1G
OR963284-250MG
OR963284-5G
APOSOR963284-1GEA
68.3
EUR
APOSOR963284-1G
APOSOR963284-250MG
APOSOR963284-5G
N-(2-Aminoethyl)glycin 97%
N-(2-Aminoethyl)glycin
Formel:
C₄H₁₀N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144824 CAS-Nummer: 24123-14-6 |