N-Formyl-L-valine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: For-Val-OH
OR963260-1G OR963260-25G OR963260-5G
APOSOR963260-1GEA 111 EUR
APOSOR963260-1G APOSOR963260-25G APOSOR963260-5G
N-Formyl-L-valine 95%
N-Formyl-L-valine
Formel: C₆H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 145.16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021029
CAS-Nummer: 4289-97-8