4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962669-1G OR962669-5G
APOSOR962669-1GEA 192 EUR
APOSOR962669-1G APOSOR962669-5G
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368306
CAS-Nummer: 81151-68-0