3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 81.6 EUR
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045943
CAS-Nummer: 49855-03-0