1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Methyl-thiazol-4-ylmethyl)-piperazine
OR962370-10G OR962370-1G OR962370-5G
APOSOR962370-10GEA 841 EUR
APOSOR962370-10G APOSOR962370-1G APOSOR962370-5G
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₇Cl₂N₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10007891
CAS-Nummer: 880361-73-9