N-(Allyloxycarbonyloxy)Succinimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Allyl N-Succinimidyl Carbonate
OR962090-100G
OR962090-25G
OR962090-500G
APOSOR962090-100GEA
200
EUR
APOSOR962090-100G
APOSOR962090-25G
APOSOR962090-500G
N-(Allyloxycarbonyloxy)Succinimid 98%
N-(Allyloxycarbonyloxy)Succinimid
Formel:
C₈H₉NO₅ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02684388 CAS-Nummer: 135544-68-2 |