1-Boc-4-brompiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
OR962067-5G OR962067-1G
APOSOR962067-5GEA 53.8 EUR
APOSOR962067-5G APOSOR962067-1G
1-Boc-4-brompiperidin 97%
1-Boc-4-brompiperidin
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
Siedepunkt: 100…118 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.3403 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115039
CAS-Nummer: 180695-79-8
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III