2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961595-10G
OR961595-1G
OR961595-5G
APOSOR961595-10GEA
528
EUR
APOSOR961595-10G
APOSOR961595-1G
APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₈ClN Molekulargewicht: 189.6400 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114163 CAS-Nummer: 42260-39-9 |