Fmoc-Cys-OH 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G
OR961460-5G
OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA
97.3
EUR
APOSOR961460-1G
APOSOR961460-5G
APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄S Molekulargewicht: 343.4 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03788178 CAS-Nummer: 135248-89-4 |