N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Me-Ile-OMe·HCl, (2S,3S)-Methyl 3-methyl-2-(methylamino)pentanoate hydrochloride
OR961408-1G OR961408-250MG
APOSOR961408-1GEA 289 EUR
APOSOR961408-1G APOSOR961408-250MG
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
N-Me-Ile-OMe·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
Molekulargewicht: 195.687 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093476
CAS-Nummer: 3339-43-3