Boc-L-M-Tyrosine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-m-Tyr-OH, N-Boc-3-hydroxy-L-phenylalanine
OR961227-1G
OR961227-250MG
APOSOR961227-1GEA
563
EUR
APOSOR961227-1G
APOSOR961227-250MG
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Boc-L-M-Tyrosine
Formel:
C₁₄H₁₉NO₅ Molekulargewicht: 281.3 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632034 CAS-Nummer: 90819-30-0 |