3,5-Dibrom-1H-1,2,4-triazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 46.4 EUR
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-triazol 98%
3,5-Dibrom-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₂HBr₂N₃
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00487260
CAS-Nummer: 7411-23-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR