3,5-Dimethylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
OR9605-100G
OR9605-25G
OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA
95.7
EUR
APOSOR9605-100G
APOSOR9605-25G
APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisol
3,5-Dimethylanisol
Formel:
C₉H₁₂O Siedepunkt: 192…193 °C Dichte: 0.963 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008398 CAS-Nummer: 874-63-5 EINECS: 212-865-3 |