3-Phenylcyclohexanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960434-1G OR960434-250MG
APOSOR960434-1GEA 359 EUR
APOSOR960434-1G APOSOR960434-250MG
3-Phenylcyclohexanon 96%
3-Phenylcyclohexanone
Formel: C₁₂H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209998
CAS-Nummer: 20795-53-3