3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960347-1G
OR960347-5G
APOSOR960347-1GEA
270
EUR
APOSOR960347-1G
APOSOR960347-5G
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide 98%
3-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylpropanamide
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10022146 CAS-Nummer: 1018284-46-2 |