1,4-Dibrom-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dibromonitrobenzene
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol 98%
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007046
CAS-Nummer: 3460-18-2