5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 33.5 EUR
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20441449
CAS-Nummer: 41398-85-0