2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-2-one
OR959825-1G
OR959825-5G
APOSOR959825-1GEA
214
EUR
APOSOR959825-1G
APOSOR959825-5G
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione
Formel:
C₈H₅NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00584446 CAS-Nummer: 3597-63-5 |