2-Bromphenetol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 79.9 EUR
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromphenetol
2-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 223 °C
Dichte: 1.4223 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061092
CAS-Nummer: 583-19-7
EINECS: 209-501-0