2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959556-1G
OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA
161
EUR
APOSOR959556-1G
APOSOR959556-5G
2,6-Dimethyl-1,3-benzothiazol 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formel:
C₉H₉NS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2941-71-1 |