4-Cyan-2-ethylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Cyan-2-ethylanilin
4-Cyan-2-ethylanilin
Formel: C₉H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 60…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041431
CAS-Nummer: 170230-87-2
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III