3-Amino-5-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyridin-3-amine, 5-Bromo-3-pyridylamine
OR9578-100G
OR9578-25G
OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA
203
EUR
APOSOR9578-100G
APOSOR9578-25G
APOSOR9578-5G
3-Amino-5-brompyridin
3-Amino-5-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646060 CAS-Nummer: 13535-01-8 |