4-sec-Butylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957513-25G OR957513-100G OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA 109 EUR
APOSOR957513-25G APOSOR957513-100G APOSOR957513-500G
4-sec-Butylphenol 95%
4-sec-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002375
CAS-Nummer: 99-71-8