5-Methoxy-m-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957484-1G OR957484-5G
APOSOR957484-1GEA 54.4 EUR
APOSOR957484-1G APOSOR957484-5G
5-Methoxy-m-kresol 95%
5-Methoxy-m-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059261
CAS-Nummer: 3209-13-0