(4-Chlorphenoxy)essigsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR957092-2.5KG
OR957092-500G
OR957092-100G
APOSOR957092-2.5KGEA
386
EUR
APOSOR957092-2.5KG
APOSOR957092-500G
APOSOR957092-100G
(4-Chlorphenoxy)essigsäure 98+%
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Schmelzpunkt: 156…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004305 CAS-Nummer: 122-88-3 |