4-Chlor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 125 EUR
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chlor-2-nitrotoluol 98%
4-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007215
CAS-Nummer: 89-59-8