1-Ethyl-2-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Ethylnitrobenzene
OR956256-100G OR956256-1KG OR956256-500G OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA 48 EUR
APOSOR956256-100G APOSOR956256-1KG APOSOR956256-500G APOSOR956256-25G
1-Ethyl-2-nitrobenzol 99%
1-Ethyl-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024294
CAS-Nummer: 612-22-6