N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-D-Thr-OMe, N-Boc-D-threonine methyl ester, (2R,3S)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoate
OR955606-1G OR955606-5G
APOSOR955606-1GEA 292 EUR
APOSOR955606-1G APOSOR955606-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester 98+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester
Formel: C₁₀H₁₉NO₅
Molekulargewicht: 233.26 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01073763
CAS-Nummer: 96099-84-2