3-Aminopyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridin 99%
3-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 250…252 °C
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006400
CAS-Nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II