4-Phenylpyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-4-phenylpyridine
OR954648-1G OR954648-250MG
APOSOR954648-1GEA 219 EUR
APOSOR954648-1G APOSOR954648-250MG
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
4-Phenylpyridin-2-ol
Formel: C₁₁H₉NO
Molekulargewicht: 171.1953 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437954
CAS-Nummer: 19006-81-6