2-(3-Chlorphenyl)thioacetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 109 EUR
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorphenyl)thioacetamid 98%
2-(3-Chlorphenyl)thioacetamid
Formel: C₈H₈ClNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09757538
CAS-Nummer: 834861-72-2