3-Nitrothioanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(methylsulphanyl)-3-nitrobenzene
OR954517-25G
OR954517-5G
APOSOR954517-25GEA
178
EUR
APOSOR954517-25G
APOSOR954517-5G
3-Nitrothioanisol 95%
3-Nitrothioanisol
Formel:
C₇H₇NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024501 CAS-Nummer: 2524-76-7 |