4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Methoxymethyl)benzoic acid
OR954026-1G
OR954026-250MG
APOSOR954026-1GEA
487
EUR
APOSOR954026-1G
APOSOR954026-250MG
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
4-Methoxymethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06375934 CAS-Nummer: 67003-50-3 |