1,5-Dimethoxynaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954006-1G
OR954006-5G
APOSOR954006-1GEA
21.5
EUR
APOSOR954006-1G
APOSOR954006-5G
1,5-Dimethoxynaphthalin 95%
1,5-Dimethoxynaphthalene
Formel:
C₁₂H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00086779 CAS-Nummer: 10075-63-5 |