3,4-Dicyananilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
OR953694-25G
OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA
139
EUR
APOSOR953694-25G
APOSOR953694-100G
3,4-Dicyananilin 97%
3,4-Dicyananilin
Formel:
C₈H₅N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041741 CAS-Nummer: 56765-79-8 |