Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953534-100MG OR953534-1G OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA 422 EUR
APOSOR953534-100MG APOSOR953534-1G APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691265
CAS-Nummer: 152150-04-4