Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953239-1G
OR953239-5G
APOSOR953239-1GEA
328
EUR
APOSOR953239-1G
APOSOR953239-5G
Methyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Methyl pyridazine-4-carboxylate
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953488 CAS-Nummer: 34231-77-1 |