2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 468 EUR
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formel: C₈H₁₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797159
CAS-Nummer: 22990-34-7