N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-alanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 74.1 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-alanin 98%
Boc-D-Alanine
Formel: C₈H₁₅NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063123
CAS-Nummer: 7764-95-6