1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952647-100G OR952647-25G OR952647-500G
APOSOR952647-100GEA 55.8 EUR
APOSOR952647-100G APOSOR952647-25G APOSOR952647-500G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel: C₈H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035737
CAS-Nummer: 1444-94-6