(1-Chlorethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Phenylethyl chloride
OR9525-25ML OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA 125 EUR
APOSOR9525-25ML APOSOR9525-500ML
(1-Chlorethyl)benzol 97%
(1-Chlorethyl)benzol
Formel: C₆H₅CHClCH₃
MDL Number: MFCD00018870
CAS-Nummer: 672-65-1