3-Dimethoxymethyl-2-methoxy-pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952352-1G
OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA
451
EUR
APOSOR952352-1G
APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxy-pyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Formel:
C₉H₁₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366720 CAS-Nummer: 869735-23-9 |