Glycine dimethylamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
OR952034-1G
OR952034-5G
APOSOR952034-1GEA
86.1
EUR
APOSOR952034-1G
APOSOR952034-5G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Formel:
C₄H₁₀N₂O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06655265 CAS-Nummer: 1857-19-8 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |