4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9518-10G OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA 72.5 EUR
APOSOR9518-10G APOSOR9518-1G
4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
4-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060535
CAS-Nummer: 5264-65-3