2-Methyl-1,8-naphthyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951676-1G OR951676-5G
APOSOR951676-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951676-1G APOSOR951676-5G
2-Methyl-1,8-naphthyridin 98%
2-Methyl-1,8-naphthyridine
Formel: C₉H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04066717
CAS-Nummer: 1569-16-0