3-(Benzylamino)-1-propanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951436-100G OR951436-25G OR951436-5G
APOSOR951436-100GEA 287 EUR
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G APOSOR951436-5G
3-(Benzylamino)-1-propanol 96%
3-(Benzylamino)-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020622
CAS-Nummer: 4720-29-0