3-(3-Methylphenoxy)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951180-1G OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA 161 EUR
APOSOR951180-1G APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionsäure 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00642411
CAS-Nummer: 25173-36-8